Learn More
EDTA-Dinatriumsalzlösung mit zugefügtem Zinkkomplex (Lösung B), 1 ml Lösung = 1 deutscher Härtegrad in 100 ml Wasser, für die Chelatometrie, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15614260 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
5 L
6 x 500 mL
10 L
10 l
6 x 1 l
Verpackung:
Cubitainer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
5 Liter
6 Stück
Artikelnummer. 15614260
Marke: Honeywell-Fluka 345441L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
1 ml-Lösung = 1 deutscher Härtegrad in 100 ml Wasser, für die Komplexometrie
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Dinatriumsalzlösung mit Zusatz von Zinkkomplex (Lösung B)
CAS 7646-85-7, 60-00-4, 7732-18-5
CAS Max. % 0.7, 0.02
Summenformel Cl2Zn
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
InChI-Schlüssel JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Zn++]
IUPAC-Name Zink(2+)-Dichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 136.28
Verpackung Poly-Flasche
Menge 1 l