Learn More
Honeywell Fluka™ EDTA Dinatriumsalsalzlösung mit Zinkkomplex (Lösung A), volumetrisch, zur Bestimmung der Wasserhärte, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Stück
Beschreibung
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
- Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Menge | 6 x 1 l |
| Lagerungsbedingungen | Raumtemperatur |
| Typ | EDTA-Dinatriumsalzlösung mit Zusatz von Zinkkomplex (Lösung A) |