Learn More
Honeywell Fluka™ EDTA Dinatriumsalsalzlösung mit Zinkkomplex (Lösung A), volumetrisch, zur Bestimmung der Wasserhärte, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15674260 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Stück
Artikelnummer. 15674260
Marke: Honeywell Fluka™ 345471L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Volumetrisch, zur Bestimmung der Wasserhärte (1 ml = 5.6 Grad deutscher Härtegrad in 100 ml Wasser)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Menge 1 L
Typ Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Dinatriumsalzlösung mit Zusatz von Zinkkomplex (Lösung A)