Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure-Dinatriumsalz-Lösung, 0,2 M, Solstice
Artikelnummer. 15694800 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
5 L
5 l
10 L
10 l
6 x 1 L
Verpackung:
Cubitainer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
5 Liter
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15694800 5 l Cubitainer 5 Liter
15674800 1 l Poly-Flasche 1 Liter
15684800 5 L Poly-Flasche 5 Liter
15604810 6 x 1 L Poly-Flasche 6 Stück
15664800 10 l Cubitainer 10 Liter
15654800 10 L Poly-Flasche 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15694800 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 351025LVP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    322.00 CHF
    285.05 CHF / 5 Liter
    Sparen 36.95 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Volumetrisch, 0,2 M EDTA-Na2, für die Chelatometrie
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Solstice decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Chemischer Name oder Material Ethylendiamin-Tetraessigsäure- Dinatriumsalzlösung
CAS 139-33-3
Summenformel C10H14N2Na2O8
MDL-Nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3822669
Synonym Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Trinatriumsalz, Dinatrium2-2-bis-carboxymethyl-aminoethyl-carboxymethyl-Aminoessigsäure, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI-Schlüssel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Spezifikation
Strukturformel [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
IUPAC-Name Dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatmethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatmethyl)azaniumyl]acetat
Formelmasse 336,21 g/mol
Verpackung Cubitainer
Menge 5 l