Learn More
EDTA-Dinatriumsalsalz-Lösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M EDTA-Na2, für die Chelatometrie, Honeywell Fluka™
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M EDTA-Na2, für die Chelatometrie
Marke:  Honeywell Fluka 34550-6X1L
364.46 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21986" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 139-33-3 Gewicht : 6.12000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15644280
  • 389.21 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Honeywells hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
EDTA Dinatriumsalzlösung
139-33-3,7732-18-5
≤100.0000%
[-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
3822669
1.01 g/cm3
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatmethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatmethyl)azaniumyl]acetat
57339238
372.24
Poly-Flasche
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M EDTA-Na2, für die Chelatometrie
≥90.0000%
C10H14N2Na2O8
MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
0.1 M Na2-EDTA
Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Trinatriumsalz, Dinatrium2-2-bis-carboxymethyl-aminoethyl-carboxymethyl-Aminoessigsäure, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
336.21
CHEBI:64734
Reagenz Ph. Eur.
6 x 1 l
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation