Learn More
lösung aus Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Dinatriumsalz, 0.01 M, Honeywell Fluka ™
Artikelnummer. 15674930
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15674930 1 l 1 Liter
15684930 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15674930 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 353221L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Volumetrisch, 0.01 M EDTA-Na2, für die Chelatometrie
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-33-3
Summenformel C10H14N2Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 336.21
MDL-Nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI-Schlüssel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonym Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Trinatriumsalz, Dinatrium2-2-bis-carboxymethyl-aminoethyl-carboxymethyl-Aminoessigsäure, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
IUPAC-Name Dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatmethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatmethyl)azaniumyl]acetat
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylendiamin-Tetraessigsäure- Dinatriumsalzlösung
Menge 1 l
Strukturformel [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3822669
Formelmasse 336.21 mol