Learn More
Ethylendiaminetraessigsäure-Dinatriumsalz-Lösung, 0.01 M (0.02 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Schachtel
HDPE-Kunststoffflasche
Beschreibung
Ethylendiamintetraessigsäure-Dinatriumsalzlösung 0,01 M (0,02 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 1 L |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |