Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure-Dinatriumsalzlösung 0.01M (0.02N), Konzentrat nach NIST-Standard, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteBeschreibung
Für die Volumenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 139-33-3 |
| Farbe | Farblos |
| Verpackung | Ampulle |
| Summenformel | C10H14N2Na2O8 |
| MDL-Nummer | MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037 |
| Menge | 1 Ampule |
| Synonym | ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid |
| InChI-Schlüssel | ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O |
| IUPAC-Name | Dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatmethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatmethyl)azaniumyl]acetat |
| Mehr anzeigen |