Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure-Dinatriumsalzlösung 0.01M (0.02N), Konzentrat nach NIST-Standard, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10497060 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6 Ampules
Verpackung:
Ampulle
Packungsgröße:
6 Ampullen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10497060 6 Ampules Ampulle 6 Ampullen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10497060 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/3720C/90
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 139-33-3
Farbe Farblos
Verpackung Ampulle
Summenformel C10H14N2Na2O8
MDL-Nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Menge 6 Ampules
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
InChI-Schlüssel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
IUPAC-Name Dinatrium;2-[2-[bis(carboxylatmethyl)azaniumyl]ethyl-(carboxylatmethyl)azaniumyl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Physikalische Form Flüssig