Learn More
EDTA-Dinatriumsalzdihydrat, Reag. Ph. Eur., 99-101 %,≤0,1 % NTA (HPLC), für die Chelatometrie, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
6 x 50 g
1 kg
6 x 100 g
25 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Kilogramm
50 Gramm
500 Gramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Dinatriumsalz-Dihydrat |
| Menge | 6 x 1 kg |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Flammpunkt | >100 °C (>212 °F) |
| IUPAC-Name | Dinatrium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat |
| Formelmasse | 372.24 |
| Reinheit (%) | 99 bis 101 % |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.