Learn More
Ethylendiamin-Traessigsäure-Dinatriumsalz-Dihydrat, ≥99 %, molekularbiologische Reagenzienkqualität, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Dihydrate |
| Farbe | Weiß |
| Prozentgehaltsbereich | ≥ 99 % |
| Menge | 100 g |
| IUPAC-Name | Dinatrium-2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetat-dihydrat |
| Formelmasse | 372.2 |
| Reinheit (%) | ≥ 99 % |
| Güte | Reagenz für die Molekularbiologie |
| Physikalische Form | Kristallpulver |