Learn More
EDTA-Dinatriumsalzkonzentrat mit zugesetztem Zinkkomplex (Lösung B), für 1L-Standardlösung, für Komplexometrie, Solstice
Artikelnummer. 15635200 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
6 x 1 ea.
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15635200 Je 1 1 Stück
15645200 6 x 1 ea. 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15635200 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 380561EA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.00 CHF
    71.11 CHF / 1 Stück
    Sparen 5.89 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für 1 l Standardlösung, 1 ml Lösung = 1 deutscher Härtegrad in 100 ml Wasser, für die Komplexometrie
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-33-3 , 14025-21-9 , 64-02-8
Summenformel C10H14N2Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 336.21
MDL-Nummer MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
InChI-Schlüssel ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
IUPAC-Name Dinatrium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetat
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylendiamin-Tetraessigsäure-Dinatriumsalz-Konzentrat mit Zusatz von Zinkkomplex (Lösung B)
CAS Max. % 15.84, 1.19, 6.41
Physikalische Form Liquid
Menge Je 1
UN-Nummer NONH für alle Transportarten