Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Magnesium Salt Tetrahydrate, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15608300 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15608300 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15608300 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 03670100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Magnesium Salt Tetrahydrate
CAS 29932-54-5
Menge 100 g
Summenformel C10H20MgN2Na2O12
Strukturformel (NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COO)2Mg · 4H2O
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt tetrahydrate
InChI-Schlüssel NTLBRFLUZXNZAU-UHFFFAOYSA-J
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Mg+2]
IUPAC-Name magnesium;disodium;2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetate;tetrahydrate
Molekulargewicht (g/mol) 430.557
PubChem CID 131700215
Formelmasse 430.56g/mol
Reinheit (%) ≥98.5%