Learn More
Ethylendiamin-Tetraessigsäure Dinatrium Magnesium Salz Hydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15711759 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15711759 500 g 500 Gramm
15791749 25 g 25 Gramm
15701759 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15711759 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 457935000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 194491-32-2 | C10H12MgN2Na2O8 | 358.50 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 194491-32-2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate
Prozentgehaltsbereich 96.0 % min. (on dry substance)
Summenformel C10H12MgN2Na2O8·xH2O
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
Molekulargewicht (g/mol) 358.5
Formelmasse 358.5