Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraessigsäure, Dikaliumsalz-Dihydrat, 99 %, hochrein
Artikelnummer. 10687424 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10687424 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10676792 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10175170 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10687424 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 209740025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 25102-12-9 | C10H14K2N2O8·2H2O | 404.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chelat-/Komplexierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25102-12-9
Summenformel C10H14K2N2O8·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 404.46
MDL-Nummer MFCD00150036
InChI-Schlüssel JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, edta dipotassium salt dihydrate, edta dipotassium salt, ethylenediaminetetraacetic acid,dipotassium salt dihydrate, potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic, dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, ethylenedinitrilo tetraacetic acid dipotassium salt, acmc-209ggx
PubChem CID 53486451
IUPAC-Name Dikalium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 272.0°C
Farbe Weiß
pH 4 to 5 (5% soln.)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Complexometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel KO2CCH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2K)CH2CO2H
Menge 2.5 kg
Merck Index 14, 3517
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 404.46
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.