Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure, Di K-Salzdihydrat (weißes kristallines Pud.), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10336363
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10336363 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10336363 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP119500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Das Dikaliumsalz von EDTA wird anstelle des Dinatriumsalzes verwendet, bei dem Natrium die Reaktion stören würde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediamine Tetraacetic Acid, Dipotassium Salt Dihydrate
CAS 25102-12-9
Schmelzpunkt 272°C
Farbe Weiß
pH 4.0 to 5.0
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Verpackung Glasflasche
Summenformel C10H18K2N2O10
Strukturformel (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)2·2H2O
Menge 500 g
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, potassium 2,2'-2-bis carboxymethyl amino ethyl azanediyl diacetate dihydrate, edta dipotassium salt dihydrate, edta dipotassium salt, ethylenediaminetetraacetic acid,dipotassium salt dihydrate, potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic, dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, ethylenedinitrilo tetraacetic acid dipotassium salt, acmc-209ggx
InChI-Schlüssel JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O.[K+].[K+]
IUPAC-Name Dikalium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat;dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 404.455
PubChem CID 53486451
Formelmasse 404.47
Reinheit (%) ≥99.0%
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.