Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ethylendiamintetraessigsäure, 99.5%
Artikelnummer. 10035750 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10035750 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
10617201 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10035750 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 409930050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 60-00-4 | C10H16N2O8 | 292.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-00-4
Summenformel C10H16N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 292.24
MDL-Nummer MFCD00003541
InChI-Schlüssel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC-Name 2-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediaminetetraacetic acid
Hinweise zur Zersetzung >150°C
Schmelzpunkt 220.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >100°C
Glührückstand 0.2% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4 to 100.6% (Complexometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Menge 5 kg
Fieser 01,373
Merck Index 15, 3565
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.5g/L (20°C) - 2.2g/L (80°C). Other solubilities: insoluble in common organic solvents, insoluble in dilute ammonium hydroxide: 0.005% max
Formelmasse 292.23
Dampfdruck 0.013hPa at 20°C
Reinheit (%) 99.5%
Güte ACS-Reagenz
Unlösliche Stoffe 0.005% max. (in dilute NH4OH)
Physikalische Form Feines Kristallpulver