Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure (0.5 M Lösung/pH-Wert 8.0), Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-25783
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
1 L
20 L
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Poly-Würfel
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
20 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10306983
Marke: Fisher BioReagents BP2482100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
EDTA wird intensiv in der Molekularbiologie genutzt, um Verunreinigungen von Metallionen in Reaktionspuffern zu minimieren. Ideal für DNA-Arbeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-00-4, 7732-18-5
Summenformel C10H16N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 292.24
MDL-Nummer MFCD00003541
InChI-Schlüssel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Edetische Säure, Ethylendiamin-Tetraessigsäure, EDTA-Säure, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC-Name 2-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylendiamintetraessigsäure
Farbe Farblos
Namenshinweis 0.5 M-Lösung, pH 8.0 (für DNA-Arbeit)
Strukturformel (HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2
Konzentration 0.475 bis 0.525 M
Merck Index 15, 3565
Formelmasse 292.25
Identifizierung Test bestanden
Verpackung Poly-Flasche
pH 8.0
Menge 100 ml
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediaminetetraacetic Acid (0.5M Solution/pH 8.0)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.