Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure, ACS, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11482832 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11482832 500 g
11472832 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482832 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215252190
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA, ACS) ist eine Pufferkomponente und ein Chelatbildner in ACS-Qualität.
  • Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) ist ein Calciumchelator, der zur Beseitigung der Hemmung von enzymkatalysierten Reaktionen durch Spuren von Schwermetallen eingesetzt wird.
  • Zur Verwendung als Antikoagulans werden am häufigsten Dinatrium- oder Tripotassiumsalze von EDTA eingesetzt.
  • EDTA verhindert die Thrombozytenaggregation und ist daher das bevorzugte Antikoagulans für Thrombozytenzählungen.
  • EDTA ist ein Inhibitor von Metalloproteasen und metallaktivierten Proteasen bei einer wirksamen Konzentration von 1 bis 10 M.μM.
  • Es wirkt als Chelatbildner für das Zinkion im aktiven Zentrum von Metalloproteasen, aber EDTA kann auch andere metallionenabhängige Proteasen wie z. B. calciumabhängige Cysteinproteasen hemmen.
  • EDTA stört biologische Prozesse, die von Metallen abhängig sind.
  • Es handelt sich um eine Pufferkomponente.
Chemische Identifikatoren
CAS 60-00-4
Summenformel C10H16N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 292.24
MDL-Nummer MFCD00003541
InChI-Schlüssel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC-Name 2-({2-[bis(Carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)essigsäure
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediamine Tetraacetic Acid
Farbe Weiß
Dichte 650 kg/m3
Flammpunkt >100 °C
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser. 1,0X10+6 mg/L (mischig) bei 25 °C
Formelmasse 292.2
Dampfdruck 7,57X10–17 mm Hg bei 25 °C
Reinheit (%) ≥99,4%
Güte ACS-Note
Physikalische Form Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chelatbildner, Pufferkomponente
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.