Learn More
Ethylendiamintetraessigsäure-Dinatriumsalz-Dihydrat, 99,74 %, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 372.2 |
| Reinheit (%) | 0.9974 |
| Physikalische Form | Pulver |