Learn More
Ethylendiamin-Tetraacetat, DEPC-behandelte Lösung (0.5 M, pH-Wert 8.0), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Beschreibung
EDTA, DEPC-behandelte Lösung ist ideal für RNA-Arbeiten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 0.5M, pH 8.0 |
Konzentration | 0.475 to 0.525M |
Merck Index | 15, 3565 |
Identifizierung | Pass Test |
Verpackung | Nalgene Poly Flasche |
pH | 8.0 |
Menge | 1 L |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution (0.5M, pH 8.0)
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA),Diethyl pyrocarbonate