Learn More
Ethylendiamin-Tetraacetat, DEPC-behandelte Lösung (0.5 M, pH-Wert 8.0), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10572595
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10572595
Marke: Fisher BioReagents BP2483100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
EDTA, DEPC-behandelte Lösung ist ideal für RNA-Arbeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-00-4, 1310-73-2, 1609-47-8
Summenformel C10H16N2O8
Molekulargewicht (g/mol) 292.24
MDL-Nummer MFCD00003541
InChI-Schlüssel KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym edta, edetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid, edathamil, versene, endrate, havidote, titriplex, edta acid, sequestrol
PubChem CID 6049
ChEBI CHEBI:42191
IUPAC-Name 2-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution
Farbe Farblos
Namenshinweis 0.5M, pH 8.0
Konzentration 0.475 to 0.525M
Merck Index 15, 3565
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche
pH 8.0
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediamine Tetraacetate, DEPC-Treated Solution (0.5M, pH 8.0)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA),Diethyl pyrocarbonate