Learn More
Ethylendiamin-Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30383932
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30383932 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30383932 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE91835310G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediamine Dihydrochloride
CAS 333-18-6
Summenformel C2H8N2 . 2(HCl)
Menge 10 g
Synonym Ethylenediamine dihydrochloride, 1,2-Ethanediamine, hydrochloride (1:2), 1,2-Ethanediamine, dihydrochloride (9CI), Ethylenediamine, dihydrochloride (8CI), 1,2-Diaminoethane dihydrochloride, Chlor-ethamine, Dimethylenediamine dihydrochloride, Ethylenediamine hydrochloride, Ethylenediamine hydrochloride (1:2), Ethylenediammonium dichloride, 1,2-Ethylenediamine dihydrochloride, Ethane-1,2-diamine dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
SMILES Cl.Cl.NCCN
Molekulargewicht (g/mol) 133.02
Formelmasse 132.0221