Learn More
Ethylenediamindihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440064
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440064 100 g 100 Gramm
11450064 500 g 500 Gramm
11460064 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440064 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13563.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 333-18-6 | C2H10Cl2N2 | 133.02 g/mol
Ethylenediamine dihydrochloride was used in modified ethylenediamine condensation method for fluorimetric determination of catecholamines. It was used to investigate the luminescence properties of complexes of EuIII and TbIII with ethylenediamine. It was used in the synthesis of 1,3,5-tris(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzene3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylendiamindihydrochlorid wurde in der modifizierten Ethylendiamin-Kondensationsmethode zur fluorimetrischen Bestimmung von Katecholaminen eingesetzt. Es wurde verwendet, um die Lumineszenzeigenschaften von Komplexen aus EuIII und TbIII mit Ethylendiamin zu untersuchen. Es wurde in der Synthese von 1,3,5-tris(4,5-dihydro-1H-Imidazol-2 yl)benzol verwendet3
Löslichkeit
Wasserlöslich, 300 g/l bei 20 °C
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 333-18-6
Summenformel C2H10Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 133.02
MDL-Nummer MFCD00012524
InChI-Schlüssel OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediamine dihydrochloride, chlor-ethamine, ethylenediammonium chloride, ethylenediammonium dichloride, ethane-1,2-diamine dihydrochloride, dimethylenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminoethane dihydrochloride, 1,2-ethanediamine, dihydrochloride, ethylenediamine 2hcl, dimethylenediamine diydrochloride
PubChem CID 9521
ChEBI CHEBI:53626
IUPAC-Name dihydrogen ethane-1,2-diamine dichloride
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediamine dihydrochloride
Schmelzpunkt >300°C
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 300g/L (20°C).
Formelmasse 133.02
Reinheit (%) 98%