Learn More
Ethylendiamin, +99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3737937 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 10593191
Marke: Thermo Scientific 220422500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 107-15-3 | C2H8N2 | 60.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-15-3
Summenformel C2H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
MDL-Nummer MFCD00008204
InChI-Schlüssel PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin
PubChem CID 3301
ChEBI CHEBI:30347
IUPAC-Name Ethan-1,2-diamin
SMILES NCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediamine
Schmelzpunkt 11,0 °C
Dichte 0.8980g/mL
Siedepunkt 117.0°C to 118.0°C
Flammpunkt 38°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCH2CH2NH2
Brechungsindex 1.4555 to 1.4575
Menge 250 mL
Beilstein 04, 230
Fieser 01,372; 04,231; 13,157
Merck Index 15, 3849
Relative Dichte 0.898
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol, slightly soluble in ether, soluble in benzene
Viskosität 1.6 mPa.s (20°C)
Formelmasse 60.1
Reinheit (%) 99+%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit, an Luft rauchend
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.