missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethylenbistetrabromophthalimid, TRC

Artikelnummer. 30009535
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009535 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30009535 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE917300500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 32588-76-4
Summenformel C18 H4 Br8 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 951.47
Synonym Phthalimide, N,N'-ethylenebis[tetrabromo- (8CI), 2,2'-(1,2-Ethanediyl)bis[4,5,6,7-tetrabromo-1H-isoindole-1,3(2H)-dione], 1,2-Bis(tetrabromophthalimido)ethane, BT 93, BT 93W, BT 93WFG, Chemguard 952, Citex BT 93, EcoFlame B 951, N,N'-Ethylenebis(tetrabromophthalimide), Saytex BT 93, Saytex BT 93W, Saytex BT 93W1
IUPAC-Name 4,5,6,7-Tetrabrom-2-[2-(4,5,6,7-Tetrabrom-1,3-Dioxoisoindol-2-yl)Ethyl]Isoindol-1,3-Dione
SMILES Brc1c(Br)c(Br)c2C(=O)N(CCN3C(=O)c4c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c4C3=O)C(=O)c2c1Br

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethylenebistetrabromophthalimide
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H4Br8N2O4/c19-7-3-4(8(20)12(24)11(7)23)16(30)27(15(3)29)1-2-28-17(31)5-6(18(28)32)10(22)14(26)13(25)9(5)21/h1-2H2
Formelmasse 943.3638
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.