Learn More
Ethylenthioharnstoff, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326847 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326847 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC13330000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene thiourea
CAS 96-45-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethylene thiourea
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C3 H6 N2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
SMILES S=C1NCCN1
IUPAC-Name Imidazolidin-2-thion
Molekulargewicht (g/mol) 102.16
Menge 100 mg
Formelmasse 102,0252 g/mol