Learn More
3M™ Ethylenoxid-Monitor
Keine Batterien, Schläuche, Pumpen oder Geräte zum Kalibrieren
196.00 CHF - 957.78 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | OSHA |
---|---|
Nachweisbare Analyten | Ethylenoxid |
Messbereich | 600 ppm/Stunde |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15739637
|
3M™
7000001562 |
Ethylenoxid-Monitor mit Prepaid-Analyse |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15739767
|
3M™
7000051749 |
Nur Ethylenoxid-Monitor |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Ideal für chemische, medizinische und pharmazeutische Labors.
- Empfindlichkeit von 0.24 ppm-Stunden
- Obere Expositionsgrenze von 600 ppm-Stunden
- Nur als Monitor oder mit Prepaid-Analyse erhältlich
Diese Sicherheitsprodukte müssen in Übereinstimmung mit den OSHA-Vorschriften und den Gebrauchsanweisungen, Warnungen und Einschränkungen verwendet werden, die jedem Produkt beiliegen. Eine fehlerhafte Verwendung kann zu Verletzungen oder Tod führen.
Compliance
Erfüllt die OSHA-Genauigkeitsanforderungen.
Spezifikation
OSHA | |
Ethylenoxid | |
600 ppm/Stunde |