Learn More
Ethylenglycol, Spektralphotometrie-Gütegrad, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
For use in spectrophotometryEthylene glycol is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethylene glycol |
| Schmelzpunkt | °C to 13°C |
| Dichte | 1.113 g/mL |
| Siedepunkt | 196°C to 198°C |
| Flammpunkt | 119°C (246°F) |
| Prozentgehaltsbereich | >99% |
| Brechungsindex | 1.431 |
| Menge | 4 x 1 L |
| Beilstein | 505945 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ethylene glycol, Spectrophotometric grade
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol