Learn More
Ethylenglykol-Monostearat, TRC
Artikelnummer. 30133343
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133343 100 mg 100 Milligramm
30137555 250 mg 250 Milligramm
17955075 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133343 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE917480100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-60-4
Summenformel C20 H40 O3
Molekulargewicht (g/mol) 328.53
Synonym Stearic acid, 2-hydroxyethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethylene glycol, monostearate (8CI), 2-Hydroxyethyl stearate, Cutina EGMS, EGMS 70V, Emalex EG-M-S, Emcol ES 50, Emerest 2350, Empilan 2848, Ethylene glycol stearate, Glycol monostearate, Glycol stearate, Ivorit, Kessco EGMS, Kessco EGMS 70, Monthybase, Monthyle, Nikkol EGMS 70, Parastarin, Prodhybas N, Prodhybase ethyl, S 151, Sedetol, Stepan EGMS, Tegin EGMS-VA, Tego-stearate, Octadecanoic acid, 2-hydroxyethyl ester
IUPAC-Name 2-Hydroxyethyloctadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene Glycol Monostearate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h21H,2-19H2,1H3
Formelmasse 328.2977