Learn More
Ethylenglykol-Monophenylether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316206
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30316206 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30316206 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC13328300100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenoxyethanol
CAS 122-99-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Phenoxyethanol
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C8 H10 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Phenoxyethanol, (2-Hydroxyethoxy)benzene, 1-Hydroxy-2-phenoxyethane, 2-Hydroxyethyl phenyl ether, 2-Phenoxyethanol, 2-Phenoxyethyl alcohol, Arosol, Dalpad A, Dowanol EP, Dowanol EPh, Emeressence 1160, Ethylene glycol monophenyl ether, Ethylene glycol phenyl ether, H 4644, Hisolve EPH, NSC 1864, Newpol EFP, PHE, PHE (alcohol), PHE-G, PHE-S, Phenova, Phenoxethol, Phenoxetol, Phenoxyethyl alcohol, Phenyl cellosolve, Plastilit DS 3431, Rokafenol F 1, Sepicide LD, beta-Hydroxyethyl phenyl ether, beta-Phenoxyethanol, beta-Phenoxyethyl alcohol
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
SMILES OCCOc1ccccc1
IUPAC-Name 2-Phenoxyethanol
Molekulargewicht (g/mol) 138.16
Menge 100 mg
Formelmasse 138,0681 g/mol