Learn More
Ethylenglykol, hochrein, eisen- und chloridarm, Greenfield
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethylene Glycol, High Purity, Low Iron and Low Chloride |
| Menge | 5 gal. |
| Verpackung | 5-Gallonen-Poly-Eimer |
| Siedepunkt | 197,3 °C |