Learn More
Ethylenglykol, Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-25754
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 10011073
Marke: Fisher BioReagents BP2301
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62.068 g/mol
Ethylene Glycol
Aufgrund seiner Eigenschaft als Frostschutzmittel kann Ethylenglycol zur Lagerung von Enzymen bei niedrigen Temperaturen verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-21-1
Summenformel C2H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 62.068
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene Glycol
pH 5.5 to 7.5
Schmelzpunkt -13°C
Farbe Farblos
Hinweise zur Zersetzung >500°C
Dichte 1.113g/cm³
Siedepunkt 196°C
Menge 1 L
Identifizierung Pass Test
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Titrierbare Säure 0.002mEq/g max.
Strukturformel HOCH2CH2OH
Dampfdruck 0.12mmHg at 20°C
Viskosität 21 cP at 20°C
Wasser 0.5% max.
Merck Index 15, 3852
Formelmasse 62.06
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/