Learn More
Ethylenglykoldimethacrylat, 98 %, stab. mit 100 ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethylene glycol dimethacrylate is used as a functional monomer for polymers and as a cross linking agent between the molecular chains of polymers and elastomers. It is also used in free radical copolymer cross linking reactions. It acts as an intermediate in the production of hydroxyapatite and poly methyl methacrylate composites.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethylene glycol dimethacrylate |
| Namenshinweis | Stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 1.051 g/mL |
| Siedepunkt | 83°C to 85°C (1 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Strukturformel | H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OCOC(CH3)=CH2 |
| Brechungsindex | 1.454 |
| Menge | 250 g |
| Beilstein | 1776663 |
| Mehr anzeigen |
Sécurité et traitement
- Ethylene glycol dimethacrylate
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol dimethacrylate
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.