Learn More
Ethylenglykoldiethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10733475 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10733475 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10581374 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10279413 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10733475 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 208240025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 629-14-1 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-14-1
Summenformel C6H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
MDL-Nummer MFCD00009253
InChI-Schlüssel LZDKZFUFMNSQCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol diethyl ether, diethyl cellosolve, ethane, 1,2-diethoxy, hisolve eme, 3,6-dioxaoctane, glyme-1, diethyl glycol, 2-ethoxyethyl ethyl ether, egdee, diethylether ethylenglykolu
PubChem CID 12375
IUPAC-Name 1,2-Diethoxyethan
SMILES CCOCCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene glycol diethyl ether
Schmelzpunkt -74.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8417g/mL
Siedepunkt 121.0°C
Flammpunkt 19°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5OCH2CH2OC2H5
Brechungsindex 1.3910 to 1.3930
Menge 2.5 L
Beilstein 01, 468
Relative Dichte 0.8417
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20.4%.
Viskosität 0.7 mPa.s (20°C)
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit