Learn More
Ethylenglykoldiacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778568
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffkanister
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
111-55-7
C6H10O4
146.14
MFCD00008718
JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
ethylene glycol diacetate, 1,2-diacetoxyethane, glycol diacetate, ethylene diacetate, ethanediol diacetate, 1,2-ethanediol, diacetate, 1,2-ethanediol diacetate, ethylene glycol, diacetate, ethylene diethanoate, aptex donor h-plus
8121
2-Acetyloxyethylacetat
CC(=O)OCCOC(=O)C
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
111-55-7
C6H10O4
146.14
MFCD00008718
JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
ethylene glycol diacetate, 1,2-diacetoxyethane, glycol diacetate, ethylene diacetate, ethanediol diacetate, 1,2-ethanediol, diacetate, 1,2-ethanediol diacetate, ethylene glycol, diacetate, ethylene diethanoate, aptex donor h-plus
8121
2-Acetyloxyethylacetat
CC(=O)OCCOC(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethylene glycol diacetate
Schmelzpunkt -41°C
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 186°C to 187°C
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CO2CH2CH2O2CCH3
Brechungsindex 1.4142 to 1.4162
Menge 500 mL
Beilstein 02, 142
Merck Index 15, 3853
Relative Dichte 1.12
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 160g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene,miscible with ethanol and acetone
Viskosität 2.58 mm2/s (20°C)
Formelmasse 146.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig