Learn More
Alfa Aesar™ Ethylenglykoldiacetat, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ 041910.36
Additional Details : CAS : 111-55-7 Gewicht : 0.50000kg
Menge 500g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15441737
  • 37.87 CHF / 500 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
111-55-7
146.142
JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
8121
CC(=O)OCCOC(=O)C
C6H10O4
MFCD00008718
ethylene glycol diacetate, 1,2-diacetoxyethane, glycol diacetate, ethylene diacetate, ethanediol diacetate, 1,2-ethanediol, diacetate, 1,2-ethanediol diacetate, ethylene glycol, diacetate, ethylene diethanoate, aptex donor h-plus
2-Acetyloxyethylacetat
Spezifikation
Ethylene glycol diacetate
82°C (181°F)
186°C to 187°C
500g
C6H10O4
1762308
ethylene glycol diacetate, 1,2-diacetoxyethane, glycol diacetate, ethylene diacetate, ethanediol diacetate, 1,2-ethanediol, diacetate, 1,2-ethanediol diacetate, ethylene glycol, diacetate, ethylene diethanoate, aptex donor h-plus
JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
2-Acetyloxyethylacetat
8121
Flüssig
1.13 g/mL
1.4152
-41°C
111-55-7
MFCD00008718
14,3799
Soluble in water (16.4% by weight)
CC(=O)OCCOC(=O)C
146.142
146.14
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation