Learn More
Alfa Aesar™ Ethylene glycol-d6, 99.7% (Isotopic)
Artikelnummer. 15421807
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15421807 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15421807 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. 042287.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene glycol-d6
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1.189g/mL
Flammpunkt 111°C (232°F)
Geruch Odorless
Menge 1 g
CAS 15054-86-1
Siedepunkt 86°C to 87°C (8mmHg)
Summenformel C2H6O2
MDL-Nummer MFCD00078666
Synonym ethylene glycol-d6, 1,1,2,2-2h4 ethane-1,2-2h2 diol, 1,2-ethane-1,1,2,2-d4-diol-d2, 2 h? ethane-1,2-di 2 h ol, ethylen-d4 glycol-d2, ethylene glycol d6, ethylene glycol-d6, 98 atom % d, ethylene glycol-d6 >99.0 atom % d
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
IUPAC-Name (²H₄)ethan-1,2-di(²H)ol
Molekulargewicht (g/mol) 68.11
PubChem CID 2733139
Formelmasse 68.02
Reinheit (%) 99.7%