Learn More
Ethylene Glycol Butyl Ether, TraceSELECT™, ≥99.5%, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15617480
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15617480 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15617480 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 923281L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene glycol butyl ether
CAS 111-76-2
Schmelzpunkt -74.8°C
Farbe Farblos
Dichte 0.902g/mL at 25°C
Siedepunkt 168°C to 172°C (1013 hPa)
Explosionsgrenze 0.106
Flammpunkt 67°C (152.6°F)
Zündpunkt 473°F
Geruch Characteristic
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H14O2
Strukturformel CH3(CH2)3OCH2CH2OH
MDL-Nummer MFCD00002884
Menge 1 L
Beilstein 1732511
Synonym butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
Löslichkeitsinformationen 900g/L at 20°C Solubility in water
InChI-Schlüssel POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOCCO
IUPAC-Name 2-Butoxyethan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
PubChem CID 8133
Dampfdichte 4.1 (vs air)
ChEBI CHEBI:63921
Formelmasse 118.17g/mol
Dampfdruck 1mmHg (20°C), 10mmHg (81°C)
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte TraceSELECT
Physikalische Form Liquid