Learn More
Ethylenglykolbutylether, Fluka™
Artikelnummer. 15979477 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15979477 5 ml 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15979477 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. R15955ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
  • Nach ISO 9001 hergestellt
  • Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
  • Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
  • Technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene glycol butyl ether
Verpackung Glasflasche
CAS 111-76-2
Summenformel CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -74.8°C
Siedepunkt 168°C to 172°C (1.013 hPa)
Synonym 2-Butoxyethanol; Butyl glycol
Molekulargewicht (g/mol) 118.17
Menge 5 ml
Güte Analysenstandard