Learn More
Ethylenglykol-Bis-(β-Aminoethylether)-N,N,N',N'-Tetraessigsäure-Kristallin MP Biomedicals
Artikelnummer. 11471062 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11471062 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11471062 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219517480
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene Glycol-Bis-(Beta-Aminoethylether)-N,N,N',N'-Tetraacetic Acid
CAS 67-42-5
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallin
Summenformel C14H24N2O10
Synonym egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
InChI-Schlüssel DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC-Name 2-[2-[2-[2-[bis(Carboxymethyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 380.35
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
Formelmasse 380.4