Learn More
Ethylenglycol-bis(β-Aminoethylether)-N,N,N',N'-Tetraessigsäure-Tetranatriumsalz, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15720879 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15720879
Marke: Thermo Scientific Acros 428570500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13368-13-3 | C14H20N2Na4O10 | 468.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13368-13-3
Summenformel C14H20N2Na4O10
Molekulargewicht (g/mol) 468.28
MDL-Nummer MFCD00274420
InChI-Schlüssel BAOGCDPNNOBWQZ-UHFFFAOYSA-J
Synonym egta tetrasodium, 3,12-bis carboxymethyl-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecane-1,14-dioic acid, tetrasodium salt, ethylene glycol-bis beta-aminoethyl ether-n,n,n',n'-tetraacetic acid tetrasodium salt, egta tetrasodium salt, egtazic acid tetrasodium, ethylene-bis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid tetrasodium, 2,2',2,2'-ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid tetrasodium salt, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioicacid,3,12-bis carboxymethyl-,sodium salt 1:4, tetrasodium 3,12-bis carboxylatomethyl-6,9-dioxa-3,12-diazatetradecane-1,14-dioate, ethylene glycol-bis, a-aminoethyl ether-n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetraacetic acid tetrasodium salt
PubChem CID 16219327
IUPAC-Name Tetranatrium;2-[2-[2-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethyl-(carboxylatomethyl)amino]acetat
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid tetrasodium salt
Schmelzpunkt 54.0°C to 56.0°C
Prozentgehaltsbereich 18.46 to 20.82% (ICP on dried sample)
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 468.28
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol-bis(beta-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid tetrasodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethylene glycol-bis(beta-aminoethyl ether)-N,N,N',N'-tetraacetic acid tetrasodium salt