Learn More
Ethylenglykol-bis-(β-Aminoethylether)-N,N,N',N'-Tetraessigsäure, molekularbiologische Reagenzienqualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446541 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11446541 10 g -
11456541 25 g 25 Gramm
11466541 100 g -
11476541 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11446541 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219482310
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 67-42-5
Summenformel C14H24N2O10
Molekulargewicht (g/mol) 380.35
MDL-Nummer MFCD00004291
InChI-Schlüssel DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
IUPAC-Name 2-[2-[2-[2-[bis(Carboxymethyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethyl-(carboxymethyl)amino]essigsäure
SMILES C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene Glycol-bis-(β-Aminoethylether)-N,N,N',N'- tetraacetic acid
Farbe Weiß
Menge 10 g
Formelmasse 380.4
Güte Reagenz für die Molekularbiologie
Physikalische Form Pulver