Learn More
Ethylenglykol, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
Catalog Number p-5383259
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
107-21-1
C2H6O2
62.068
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Ethylenglykol, 1,2-Ethandiol, Glykol, Monoethylenglykol, 1,2-Dihydroxyethan, Glykolalkohol, Ethylenalkohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
174
CHEBI:30742
Ethan-1,2-Diol
C(CO)O
107-21-1
C2H6O2
62.068
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Ethylenglykol, 1,2-Ethandiol, Glykol, Monoethylenglykol, 1,2-Dihydroxyethan, Glykolalkohol, Ethylenalkohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
174
CHEBI:30742
Ethan-1,2-Diol
C(CO)O
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
    Für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Chemischer Name oder Material Ethylenglycol
Formelmasse 62.07
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Menge 500 ml
Flammpunkt 111.00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 1.10 kg