Learn More
Ethylenglykol, ≥ 99 %, spektrophotometrischer Gütegrad, Honeywell™ Riedel-de-Haen™
Artikelnummer. 15692950
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
4 x 2 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
4 Stück
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15692950 2 l Glasflasche 2 Liter
15682950 1 l Glasflasche 1 Liter
15612960 6 x 1 l Glasflasche 6 Stück
15602960 4 x 2 l Glasflasche 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15692950 Lieferant Honeywell Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 2932372L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spektrophotometrischer Gütegrad, ≥ 99 %
  • Lösungsmittel mit Spektrophotometrie-Gütegrad sind hochreine Lösungsmittel, die speziell für Anwendungen mit Spektralphotometern entwickelt wurden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-21-1
Summenformel C2H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 62.068
MDL-Nummer MFCD00002885
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethylenglykol, 1,2-Ethandiol, Glykol, Monoethylenglykol, 1,2-Dihydroxyethan, Glykolalkohol, Ethylenalkohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethylenglycol
Schmelzpunkt -12 °C
Dichte 1.113 g/ml bei 25 °C
Menge 2 l
Explosionsgrenze 0.153
Flammpunkt 111 °C (231.8 °F)
Zündpunkt 752 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2CH2OH
Dampfdruck 0.08 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN3082
Beilstein 505945
Siedepunkt 195 °C bis 198 °C
Formelmasse 62.07 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Spektrophotometrisch