Learn More
Ethylene glycol, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15620960 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
18 L
Packungsgröße:
18 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15620960 18 L 18 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15620960 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 10246618LCS
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylene Glycol
CAS 107-21-1
Dichte 1.113g/mL at 25°C
Menge 18 L
Explosionsgrenze 0.153
Flammpunkt 111°C (231.8°F)
Zündpunkt 752°F
Summenformel C2H6O2
Strukturformel HOCH2CH2OH
MDL-Nummer MFCD00002885
Dampfdruck 0.08mmHg (20°C)
UN-Nummer UN3082
Beilstein 505945
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CO)O
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 62.068
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Formelmasse 62.07g/mol
Reinheit (%) ≥99%
Güte ReagentPlus