Learn More
Ethylendiamin, TRC
Artikelnummer. 30376077
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376077 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376077 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE91769550ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylenediamine
CAS 107-15-3
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C2 H8 N2
Menge 50 mL
Synonym Ethylenediamine, Ethane-1,2-diamine, 1,2-Ethanediamine, Ethylenediamine (8CI), (2-Aminoethyl)amine, 1,2-Diaminoethane, 1,2-Ethylenediamine, 1,4-Diazabutane, Dimethylenediamine, EDA, Edamine, LR 500G, PB 05721, α,ω-Ethanediamine, β-Aminoethylamine
InChI-Formel InChI=1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
SMILES NCCN
IUPAC-Name Ethan-1,2-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 60.1
Formelmasse 60.0687
Reinheit (%) >95