missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethylchlorformiat, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4229208
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
541-41-3
C3H5ClO2
108.52
MFCD00000644
RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
ethyl chloroformate, ethyl chlorocarbonate, cathyl chloride, ethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid ethyl ester, ethylchloroformate, carbonochloridic acid, ethyl ester, chloro ethoxy methanone, ethylchloorformiaat, etil cloroformiato
10928
Ethylcarbonochloridat
CCOC(=O)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
541-41-3
C3H5ClO2
108.52
MFCD00000644
RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
ethyl chloroformate, ethyl chlorocarbonate, cathyl chloride, ethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid ethyl ester, ethylchloroformate, carbonochloridic acid, ethyl ester, chloro ethoxy methanone, ethylchloorformiaat, etil cloroformiato
10928
Ethylcarbonochloridat
CCOC(=O)Cl

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl chloroformate
Schmelzpunkt -81.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.1350g/mL
Siedepunkt 94.0°C
Flammpunkt 10°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 1% max. Diethyl carbonate (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel ClCO2C2H5
Brechungsindex 1.3950 to 1.3960
Menge 100 mL
Merck Index 15,3839
Relative Dichte 1.135
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in benzene, chloroform and ether, soluble in most organic solvents
Viskosität 0.46 mPa.s (20°C)
Formelmasse 108.52
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl chloroformate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'