Learn More
Ethyl6-iodo-4-oxo-4H-chromen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10191052
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10191052 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10522272 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10191052 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB10203DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 35204-44-5
Summenformel C12H9IO4
Molekulargewicht (g/mol) 344.10
MDL-Nummer MFCD00100378
InChI-Schlüssel HUJFMOAXSPSGDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 6-iodo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4h-1-benzopyran-2-carboxylicacid, 6-iodo-4-oxo-, ethyl ester, maybridge1_002002, ethyl-6-iodo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylate, 4-oxo-6-iodo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2775235
IUPAC-Name Ethyl-6-iod-4-oxo-4H-chromen-2-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=O)C2=CC(I)=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 6-iodo-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 344.1
Reinheit (%) 97%