Learn More
Ethyl 6-Chloroimidazo[1,2-b]pyridazin-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10455512
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
64067-99-8
C9H8ClN3O2
225.632
MFCD03086230
AZEPEWATPYRPBM-UHFFFAOYSA-N
ethyl 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylate, imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem19273, acmc-209nk3, ethyl 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazin-2-carboxylate, ethyl 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazin-2-ylcarboxylate, ethyl 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-e pyridazine-2-carboxylate, ethyl 6-chloroimidazo 2,1-f pyridazine-2-carboxylate
2779714
Ethyl-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin-2-carboxylat
CCOC(=O)C1=CN2C(=N1)C=CC(=N2)Cl
64067-99-8
C9H8ClN3O2
225.632
MFCD03086230
AZEPEWATPYRPBM-UHFFFAOYSA-N
ethyl 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylate, imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-imidazo 1,2-b pyridazine-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem19273, acmc-209nk3, ethyl 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazin-2-carboxylate, ethyl 6-chloroimidazo 1,2-b pyridazin-2-ylcarboxylate, ethyl 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-e pyridazine-2-carboxylate, ethyl 6-chloroimidazo 2,1-f pyridazine-2-carboxylate
2779714
Ethyl-6-chlorimidazo[1,2-b]pyridazin-2-carboxylat
CCOC(=O)C1=CN2C(=N1)C=CC(=N2)Cl
Chemischer Name oder Material Ethyl 6-chloroimidazo[1, 2-b]pyridazine-2-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 225.63
Reinheit (%) 97%